Principaux documents
545678
Sigma-Aldrich
2-Acetylthioacetophenone
97%
Synonyme(s) :
Phenylacyl-S-thioacetate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2SCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
42-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)SCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2S/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
YHBPLTWKUZODDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Acetylthioacetophenone [S-(2-oxo-2-phenylethyl) ethanethioate] is a thioacetate containing acetophenone derivative. It can be prepared from 2-bromoacetophenone and potassium thioacetate.
Application
2-Acetylthioacetophenone may be used in the preparation of 2-mercapto-1-phenylethanone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Electrophilic trifluoromethylthiolation of thiols with trifluoromethanesulfenamide.
Jereb M and Dolenc D.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(72), 58292-58306 (2015)