545244
2-Phenoxyethanethiol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OCH2CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.5600 (lit.)
pb
201-202 °C (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCCOc1ccccc1