543969
Triéthylamine
99.5%
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.5%
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Limite d'explosivité
8 %
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 112 g/L at 20 °C
Densité
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter