Documents
543691
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxyphenyl 1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl ketone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H11FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
116-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(F)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11FN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
Clé InChI
LUIKVPFJGVQNCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable