543179
Ethyl 2-acetoxybenzoate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl acetylsalicylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
278-279 °C (lit.)
Densité
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-3-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)15-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
UYDSGXAKLVZWIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves