542695
5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
113-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4ClNO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clé InChI
RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable