Key Documents
542598
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
217-219 °C (lit.)
Densité
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter