542350
1,4-Bis(acryloyl)piperazine
≥99%
Synonyme(s) :
1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Beilstein:
745431
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
≥99%
Pf
91.5-93.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cross-linking monomer for development of polyacrylamide gels.