Principaux documents
542199
Sigma-Aldrich
3-Biphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(3-Phenylphenyl)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Pf
193-198 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
Clé InChI
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor
Evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Reactant involved in:
  • Coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide
  • Direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable