Documents
541230
Sigma-Aldrich
Iron(II) molybdate
Synonyme(s) :
Iron molybdate (FeMoO4 )
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
FeMoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Clé InChI
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable