Principaux documents
540536
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-Pseudoephedrine-(R)-2-methylhydrocinnamamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
136-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m1/s1
Clé InChI
YBSOZNKAYZZSLZ-JTDSTZFVSA-N
Informations légales
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable