Principaux documents
540153
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-O-(t-butyldimethylsilyl)-L-serine methyl ester
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-Dibenzylamino-3-(t-butyldimethylsilyloxypropionic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −53°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.5160 (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter