540048
(R)-(+)-Propylene oxide
99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +14°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
Point d'ébullition
33-34 °C (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Catégories apparentées
Application
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves