Key Documents
539953
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-L-serine methyl ester
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-Dibenzylamino-3-hydroxypropionicacid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(CO2CH3)N(CH2C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]24/D −110°, c = 1% in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.5550 (lit.)
Densité
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO3/c1-22-18(21)17(14-20)19(12-15-8-4-2-5-9-15)13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17,20H,12-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
VAAGDABRDJFHHK-KRWDZBQOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter