Key Documents
539678
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Hexyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
234-235 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@@H]1CCOC(C)(C)O1