53828
Hydrazine cyanurate
≥99.0% (T)
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Chaîne SMILES
NN.Oc1nc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C3H3N3O3.H4N2/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;1-2/h(H3,4,5,6,7,8,9);1-2H2
Clé InChI
REWJAYUHYGWDJT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges