Principaux documents
538167
Sigma-Aldrich
(S)-2-(N,N-Dibenzylamino)-3-methylbutanol
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H25NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Impuretés
(4% EtOAc first lot)
Indice de réfraction
n20/D 1.5459
Densité
1.0088 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(2)19(15-21)20(13-17-9-5-3-6-10-17)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19,21H,13-15H2,1-2H3/t19-/m1/s1
Clé InChI
ZWLAXLXECFRUPM-LJQANCHMSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter