537764
1-Hexyn-3-ol
90%, technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.431
Point d'ébullition
118 °C
Densité
0.873 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCC(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h2,6-7H,3,5H2,1H3
Clé InChI
LTFTWJYRQNTCHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
117.0 °F
Point d'éclair (°C)
47.2 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.