Principaux documents
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-acetylaminopyrrolidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +24 in 1% chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.5470 (lit.)
Point d'ébullition
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
Clé InChI
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C