Principaux documents
536563
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
Pf
340 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
Clé InChI
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable