Principaux documents
535869
Sigma-Aldrich
1,5,8,12-Tetrakis[4,6-bis(N-butyl-N-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,5,8,12-tetraazadodecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C132H250N32
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2285.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pf
146-150 °C (lit.)
Solubilité
chloroform, methylene chloride, and toluene: ≥20 % (w/w) at 20 °C
Chaîne SMILES 
CCCCN(C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1)c2nc(NCCCN(CCN(CCCNc3nc(nc(n3)N(CCCC)C4CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C4)N(CCCC)C5CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C5)c6nc(nc(n6)N(CCCC)C7CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C7)N(CCCC)C8CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C8)c9nc(nc(n9)N(CCCC)C%10CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%10)N(CCCC)C%11CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%11)nc(n2)N(CCCC)C%12CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%12
InChI
1S/C132H250N32/c1-49-57-71-157(97-81-117(9,10)147(41)118(11,12)82-97)109-135-105(136-110(143-109)158(72-58-50-2)98-83-119(13,14)148(42)120(15,16)84-98)133-67-65-69-155(107-139-113(161(75-61-53-5)101-89-125(25,26)151(45)126(27,28)90-101)145-114(140-107)162(76-62-54-6)102-91-127(29,30)152(46)128(31,32)92-102)79-80-156(108-141-115(163(77-63-55-7)103-93-129(33,34)153(47)130(35,36)94-103)146-116(142-108)164(78-64-56-8)104-95-131(37,38)154(48)132(39,40)96-104)70-66-68-134-106-137-111(159(73-59-51-3)99-85-121(17,18)149(43)122(19,20)86-99)144-112(138-106)160(74-60-52-4)100-87-123(21,22)150(44)124(23,24)88-100/h97-104H,49-96H2,1-48H3,(H,133,135,136,143)(H,134,137,138,144)
Clé InChI
OWXXKGVQBCBSFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Antioxidant.
Monomeric hindered amine UV light stabilizer for polyolefins offering low volatility and high migration resistance.
Advantage over other HALS is that it enhances the color yield of pigmented polyolefin articles.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
527.0 °F
Point d'éclair (°C)
275 °C