Principaux documents
535567
Sigma-Aldrich
Tungsten(0) pentacarbonyl-N-pentylisonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CO)5WCN(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Densité
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CCCCC[N+]#[C-]
Description générale
Atomic number of base material: 74 Tungsten
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup