Principaux documents
535206
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-d
99 atom % D
Synonyme(s) :
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiC≡CD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
53 °C (lit.)
Densité
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
Clé InChI
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-29.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34.4 °C - closed cup