535141
Poly(isobutylene-co-maleic acid) sodium salt
crosslinked, powder, <900 μm particle size (95%)
Synonyme(s) :
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
About This Item
Forme
crosslinked, powder
Taille des particules
<900 μm (95%)
Capacité
200 mL/g absorption capacity (distilled water)
30 mL/g, absorption (4 wt. % saline solution)
Pf
>300 °C
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
Description générale
Application
Certificats d'analyse (COA)