Principaux documents
534196
Sigma-Aldrich
4,4′-Dichloro-3-nitrobenzophenone
97%
Synonyme(s) :
(4-Chloro-3-nitro-phenyl)-(4-chloro-phenyl)-methanone
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COC6H3(Cl)NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
86-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H7Cl2NO3/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(7-9)16(18)19/h1-7H
Clé InChI
ZUFPZMPLEYZRJG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable