Principaux documents
534137
Sigma-Aldrich
2′,4-Dihydroxy-3′,4′,6′-trimethoxychalcone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H(OH)COCH=CHC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
177-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(c(O)c1OC)C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O6/c1-22-14-10-15(23-2)18(24-3)17(21)16(14)13(20)9-6-11-4-7-12(19)8-5-11/h4-10,19,21H,1-3H3/b9-6+
Clé InChI
PSPONZNQSBPSLY-RMKNXTFCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable