Documents
532762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4(F)CH2NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
221-226 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
Clé InChI
KPOKOEWRTGFXDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable