Documents
532665
Sigma-Aldrich
(4aR)-trans-5-(1,5,5,8aS-Tetramethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl)-(3R)-methyl-1-penten-3-ol
98%
Synonyme(s) :
Manool
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +27°, c = 1 in chloroform
Pf
49-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H](CC[C@@](C)(O)C=C)C(=C)CC[C@@H]12
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable