Principaux documents
532592
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.549
pb
238 °C
Pf
24-28 °C
Densité
1.228 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-3-7-4-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
JLNRJMGYBKMDGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methyl-3-nitropyridine, a substituted nitropyridine, can be prepared by the malonation of 4-methoxy-3-nitropyridine with sodium diethyl malonate.
Application
4-Methyl-3-nitropyridine may be used as a starting material in the synthesis of ethyl 6-azaindole-2-carboxylate and also 3-substituted azaindoles.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis and reactivity of 4-, 5-and 6-azaindoles.
Popowycz F, et al.
Tetrahedron, 63(36), 8689-8707 (2007)
Pyridine derivatives: PART VI Malonations of substituted nitropyridines.
Gruber W.
Canadian Journal of Chemistry, 31(12), 1181-1188 (1953)