Documents
532258
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-L-chiro-inositol
98%
Synonyme(s) :
1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-1L-chiro-inositol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −4°, c = 1.2 in ethanol
Pf
153-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1