Key Documents
532185
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyloxybenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4OCH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
60-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Ic1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Iodobenzyloxybenzene may be used in the synthesis of carborane containing mesogens.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Modification of electro-optical properties of an orthoconic chiral biphenyl smectogen with its isostructural carborane analogue.
Piecek W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(8), 1173-1182 (2009)