Documents
529141
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
90%
About This Item
Formule linéaire :
F3CSC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Impuretés
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
219 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
Clé InChI
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Enthalpy of vaporization of 4-(trifluoromethylthio)benzaldehyde at boiling point (492.15K) is 43.130kjoule/mol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Yaws CL
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)