529028
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.56 (lit.)
Point d'ébullition
288 °C (lit.)
Densité
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves