Principaux documents
528935
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroiodobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.628 (lit.)
pb
235 °C (lit.)
Densité
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Br)c(I)c1