Principaux documents
528838
Sigma-Aldrich
4-Isopropylanisole
97%
Synonyme(s) :
4-Methoxycumene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)9-4-6-10(11-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup