Documents
528609
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,6-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
52-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c(OCC)cccc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-8-7-9-11(16-5-2)12(10)13(14)17-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
QMVQTFWOHMQDQM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup