Key Documents
52792
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-2,5-Hexanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Numéro Beilstein :
1719251
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Pf
52-54 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Chiral building for the synthesis of C2 symmetric chiral ligands, e.g. (S,S)-2,5-dimethylpyrrolidine
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M.J. Kim et al.
Synlett, 767-767 (1993)
H. Nagai et al.
Synlett, 289-289 (1994)
A Practical Synthesis of (2R,5R)-2,5-Hexanediol.
P. Saravanan et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2669-2670 (1997-04-18)