Key Documents
527734
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
117-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable