527718
2-Ethylbenzonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
UZDXATQPJOOHQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup