Key Documents
525723
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
92-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
SCHBQPIVMBDOQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol is also referred to as (5-bromo-2-chlorophenyl)methanol (IUPAC name).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable