Principaux documents
525707
Sigma-Aldrich
Ammonium fluoroniobate
99.99%
Synonyme(s) :
Ammonium heptafluoroniobate tetrafluorooxoniobate (5:2:1), Ammonium tetrafluorooxoniobate (1) heptafluoroniobate (2) (5:1:2)
About This Item
Formule linéaire :
5[NH4+] [Nb(O)F42NbF72-]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
726.88
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.99%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Nb-](F)(F)(F)=O.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/18FH.5H3N.3Nb.O/h18*1H;5*1H3;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+3;2*+5;/p-13
Clé InChI
ZWFVPLLPUJJSDU-UHFFFAOYSA-A
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable