525561
6-Bromo-2-phenyl-(4H)-4-benzopyranone
97%
Synonyme(s) :
6-Bromo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Bromoflavone
About This Item
Pureté
97%
Pf
193-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H9BrO2/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
LPOZDKMXSPAATL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gabra2(29706)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable