Principaux documents
525367
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
96%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Densité
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=S
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter