Key Documents
525316
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
Point d'ébullition
210-213 °C (lit.)
Densité
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NS/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
Clé InChI
KTNHZGZWGZUKGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter