Documents
525103
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) bis(2-ethylhexanoate)
97%
Synonyme(s) :
TEG(EH)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2CH2CH2OCH2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.445
Point d'ébullition
344 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O6/c1-5-9-11-19(7-3)21(23)27-17-15-25-13-14-26-16-18-28-22(24)20(8-4)12-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Clé InChI
FRQDZJMEHSJOPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves