Documents
524867
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-methylindole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
94%
Indice de réfraction
n20/D 1.642 (lit.)
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Densité
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup