524794
3-Aminophthalimide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
268.5-273.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-7(4)11/h1-3H,9H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
GQBONCZDJQXPLV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves