Documents
524522
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Y(C5H4CH2(CH2)2CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: yttrium
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.5685 (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Y].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Y/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
Clé InChI
VPFJVCJZOKOCHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.