Documents
523739
Sigma-Aldrich
Phoxime resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.85 mmol/g Cl loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
O-Chloroformyl-4-nitrobenzophenone oxime polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Phoxime
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Ampleur du marquage
0.85 mmol/g Cl loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
oxime
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable