Documents
523518
Sigma-Aldrich
4-Pentyloxybenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4OC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
30-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCOc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-9-14-12-7-5-11(10-13)6-8-12/h5-8,13H,2-4,9-10H2,1H3
Clé InChI
QWOAHKAAZZLJFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Pentyloxybenzyl alcohol is also referred to as (4-pentoxyphenyl)methanol (IUPAC name).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable